Learn More
Hamilton™ Microliter™ und Gastight™ Spritzen für Waters U6K HPLC Injektionsventile
Entwickelt für den Einsatz in Waters U6K HPLC-Injektionsventilen.
Marke:  Hamilton™ 84986
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11582515
  • 175.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Spritzen in dieser Kategorie sind entweder Microliter-Spritzen der Serie 800 oder Gastight-Spritzen der Serien 1700 und 1800.
  • Microliter-Spritzen verfügen über Kolben aus Edelstahl, die von Hand auf Glaszylinder montiert werden und für die Probenahme von Flüssigkeiten ausgelegt sind
  • Gasdichte Spritzen verfügen über PTFE-Kolbenspitzen, die eine enge Verbindung zwischen Spritzenzylinder und Kolben herstellen und so eine Entnahme von Flüssigkeits- oder Gasproben ermöglichen
  • Stumpfe Nadelspitze: 3
  • Spritzenanschluss: abnehmbare Nadel (RN)
Spritzenanschluss für abnehmbare Nadel (RN)
  • Ermöglicht den Sitz der Nadeln an der Nullpunktmarkierung der Spritze
  • Der Anwender kann die optimale Nadelstärke, -länge und -spitzenform für seine besonderen Anwendungen wählen
  • Ermöglicht eine abnehmbare Nadel ohne Erhöhung des Totvolumens der Spritze und kann verwendet werden, wenn die Nadel verstopfen kann
  • In zerlegtem Zustand autoklavierbar
  • Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
Spezifikation
Spezifikation
Ja
0.91 μl
1000 psi
100 µl
25 sg
115 °C
3
Kleine abnehmbare Nadel
1.97 Zoll
0.057 Zoll
0.305 Zoll
0.02 in.
0.15 cm
7.75 mm
0.051 cm
ISO 9001:2008, FDA
Entwickelt zur Verwendung in Wassern U6 K HPLC-Injektionsventilen
Gasdichte Spritze
Edelstahl, Borosilikatglas, PTFE
239 °F
1810
1er-Pckg.
5 cm
0.057 Zoll
0.007 Zoll
0.305 Zoll
1.46 mm
0.018 cm
0.775 cm