Learn More
Hamilton™ Hamilton-Spritze 7000.5, 0.5yl (.24/102/3)*41 - R 862580 -
Eliminiert den Montageschritt, der zu Schäden an kleineren Spritzenvolumen führen kann. Besonders entscheidend für Spritzen der Serie 7000 mit extrem kleinen Kolbendrähten
Marke: Hamilton™ 86258
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04300kg
Beschreibung
Nur zur Verwendung mit Spritzen der 7000-Serien. Nadel ist 4 Zoll (10.2 cm) lang mit Spitzentyp 3. Das Kit enthält eine Rändelnabennadel (KH), eine Hülse, Kolbendraht und Anweisungen.
Spezifikation
Gerändelte Nabennadel, Ferrule, Kolbendraht und Anleitung, 4 in. L-Nadel mit 3-Punktmuster | |
10.2 cm | |
0,5 μl |
4 Zoll | |
Reparatursatz | |
Spritzen der Serie 7000 |