Learn More
Hamilton™ PRP™-1 Vorsäulenkartuschen-Kit
Edelstahl-Vorsäulen und PEEK-Vorsäulen schützen Ihre Investition
318.00 € - 387.00 €
Spezifikation
pH | 1 bis 13 |
---|---|
Partikelgröße | 10 μm |
Max. Druck | 5000 psi |
Typ | HPLC-Schutzkartuschensatz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Praktisch alle Lösungsmittel, außer hohen Konzentrationen von Natriumchlorid |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11573334
|
Hamilton™
79317 |
57 μ l | 8 mm |
387.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10705493
|
Hamilton™
79447 |
80 μ l | 20 mm |
318.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Vorsäulen entfernen Partikelverschmutzungen und stark adsorbierende Verbindungen aus Proben
- Der modulare Austausch und der Austausch von Kassetten sind einfach und werkzeugfrei
- Halter sind in Edelstahl und PEEK-Materialien erhältlich, beide Ausführungen sind optimiert, um das Totvolumen zu reduzieren und eine zusätzliche Säulenbandverbreiterung zu verhindern
- Die Halter für die Kassetten sind unbegrenzt wiederverwendbar
Das Kit enthält 1 Halter und 2 Kassetten
Empfohlen für die Verwendung mit praktisch allen Lösungsmitteln außer hohen Konzentrationen von Natriumchlorid.
Spezifikation
1 bis 13 | |
5000 psi | |
Praktisch alle Lösungsmittel, außer hohen Konzentrationen von Natriumchlorid |
10 μm | |
HPLC-Schutzkartuschensatz |