Learn More
Hamilton™ PRP-3 Starter Kit Steel
Edelstahl-Vorsäulen und PEEK-Vorsäulen schützen Ihre Investition
Marke:  Hamilton™ 79461
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18800kg
Artikelnummer. 11533294
  • 336.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vorsäulen entfernen Partikelverschmutzungen und stark adsorbierende Verbindungen aus Proben
  • Der modulare Austausch und der Austausch von Kassetten sind einfach und werkzeugfrei
  • Halter sind in Edelstahl und PEEK-Materialien erhältlich, beide Ausführungen sind optimiert, um das Totvolumen zu reduzieren und eine zusätzliche Säulenbandverbreiterung zu verhindern
  • Die Halter für die Kassetten sind unbegrenzt wiederverwendbar
Das Kit enthält 1 Halter und 2 Kassetten
Empfohlen für die Verwendung mit praktisch allen Lösungsmitteln außer hohen Konzentrationen von Natriumchlorid.
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 13
20 mm
80 μ l
Edelstahl
10 μm
5000 psi
2.3 mm