Learn More
Hamilton™ PRP™-3 HPLC Umkehrphasensäulen
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
250 mm
305 mm
Durchmesser (metrisch):
4.1 mm
7 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
PRP-3 polymere Umkehrphasen-Säulen, verpackt mit Poly(Styrol-Divinyl)Benzol-Unterstützung, halten länger als Säulen auf Silikabasis. Die Stütze ist bis zu 5,000 psi druckstabil und vernetzt, um Schwund oder Schwellungen beim Wechsel der mobilen Phase zu verhindern. Die Stütze ist vollständig polymer, und es gibt keine C18-Gruppen zum Hydrolisieren, die Säulenlebensdauer ist länger.
Hervorragende pH-Stabilität
- Die inhärente Stabilität von PRP-3-Säulen ermöglicht die Verwendung für jede Proteinreinigungsmethode von pH 1 bis 13. PRP-3-Säulen ermöglichen die Analyse der Proteinreinheit bei extrem niedrigen und hohen pH-Werten.
- Die 300 Å-Poren auf der PRP-3-Unterstützung tragen dazu bei, eine gute Rückgewinnung (> 90 %) Ihres Proteins zu gewährleisten. Die hochinerte Poly(Styrol-Divinylbenzol)-Verpackung verbessert die Proteinrückgewinnung, da es keine Silanolgruppen auf der Stütze gibt, die irreversible Proteinadsorption verursachen
- Einfach zu verwenden und ideal für nahezu jede Proteintrennung, einschließlich pH-Bedingungen von 1 bis 13, mit organischem Modifikator (0 bis 100 %) von praktisch jeder Art von Routine bis zu ungewöhnlichen
- Eine Auswahl von Säulengrößen ist erhältlich, von analytischer bis Semiprep- und präparativer Skala. Die Probenskalierung ist einfach, da die PRP-3-Verpackung von analytischen bis präparativen Säulen konsistent ist.
- Die kurze analytische (50 mm) Säule eignet sich gut für die Gradientenelution von Proteinen mit hohem Molekulargewicht. Die längere (150 mm) Säule eignet sich gut für kleinere Proteine.
Produktmerkmale:
- Partikelgröße: 10 μm und 12 bis 20 μl
- Innendurchmesser der acht Säulen: 2.1 bis 21.2 μl
- Materialen von zwei Säulen: 316er Edelstahl und PEEK
- Analytische und Semiprep-/präparative Vorsäulen
- Kundenspezifische Hardwareabmessungen verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Präparative Säule |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Max. Druck | 5000 psi (345 bar) |
| Partikelgröße | 10 μm |
| pH | 1 bis 13 |
| Porengröße | 300 Å |
| Temperatur | 5 °C bis 85 °C |
| USP-Typ | Gehäuse L21 |
| Stationäre Phase | PRP-3 |
| Mehr anzeigen |