Learn More
Hamilton™ PRP™Serie Schutzkartuschenhalter-Ersatzkartuschen
Artikelnummer. 10696401
Change view
Click to view available options
Sorbens:
Gehäuse C18
Gehäuse PRP-1
Gehäuse PRP-X200
PRP-X100
Innendurchmesser (metrisch):
2.0 mm
4 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Analysesäule für organische Säuren
Hypersil™ HPLC-Säule
Packungsgröße:
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sorbens Innendurchmesser (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10696401 Gehäuse PRP-1 2.0 mm Hypersil™ HPLC-Säule -
10686591 PRP-X100 4 mm Hypersil™ HPLC-Säule 5 Stück
10665461 Gehäuse PRP-X200 2.0 mm Analysesäule für organische Säuren 5 Stück
11523294 Gehäuse C18 2.0 mm Analysesäule für organische Säuren 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10696401 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 79445
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersatzkartuschen für PRP-1, PRP-3, PRP-X100, PRP-X200, PRP-X300, PRP-X400
Ersatzkartuschen aus Edelstahl oder PEEK.
Spezifikation
pH 1 bis 13
Partikelgröße 10 μm
Länge (metrisch) 25 mm
Max. Druck 5000 psi
Innendurchmesser (metrisch) 2.0 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Hypersil™ HPLC-Säule
Material Edelstahl 316
Sorbens Gehäuse PRP-1