Learn More
Hamilton™ PRP™Serie Schutzkartuschenhalter-Ersatzkartuschen
Artikelnummer. 11523294
Change view
Click to view available options
Sorbens:
Gehäuse C18
Gehäuse PRP-1
Gehäuse PRP-X200
PRP-X100
Innendurchmesser (metrisch):
2.0 mm
4 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Analysesäule für organische Säuren
Hypersil™ HPLC-Säule
Packungsgröße:
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sorbens Innendurchmesser (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11523294 Gehäuse C18 2.0 mm Analysesäule für organische Säuren 5 Stück
10696401 Gehäuse PRP-1 2.0 mm Hypersil™ HPLC-Säule -
10686591 PRP-X100 4 mm Hypersil™ HPLC-Säule 5 Stück
10665461 Gehäuse PRP-X200 2.0 mm Analysesäule für organische Säuren 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11523294 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 79452
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersatzkartuschen für PRP-1, PRP-3, PRP-X100, PRP-X200, PRP-X300, PRP-X400
Ersatzkartuschen aus Edelstahl oder PEEK.
Specifications
pH 1 bis 13
Partikelgröße 10 μm
Länge (metrisch) 25 mm
Max. Druck 5000 psi
Innendurchmesser (metrisch) 2.0 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Analysesäule für organische Säuren
Stationäre Phase Gehäuse C18
Material Edelstahl 316
Sorbens Gehäuse C18