Learn More
Hamilton™ 79460 PRP X 300 starter kit steel
Edelstahl-Vorsäulen und PEEK-Vorsäulen schützen Ihre Investition
Marke: Hamilton™ 79460
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.19600kg
Beschreibung
- Vorsäulen entfernen Partikelverschmutzungen und stark adsorbierende Verbindungen aus Proben
- Der modulare Austausch und der Austausch von Kassetten sind einfach und werkzeugfrei
- Halter sind in Edelstahlmaterialien erhältlich und optimiert, um das Totvolumen zu reduzieren und eine zusätzliche Säulenbandverbreiterung zu verhindern
- Die Halter für die Kassetten sind unbegrenzt wiederverwendbar
Das Kit enthält 1 Halter und 2 Kassetten
Empfohlen für die Verwendung mit praktisch allen Lösungsmitteln außer hohen Konzentrationen von Natriumchlorid.
Spezifikation
1 bis 13 | |
20 mm | |
80 μ l | |
Edelstahl |
12 bis 20 μm | |
5000 psi | |
2.3 mm |