Learn More
Hamilton™ PRP™-X400 HPLC Kationenaustauschsäulen
Beschreibung
Schnellere Trennung
- Ermöglicht eine schnelle Trennung von Glyphosat und seinen Metaboliten
- Muss nicht auf 65 °C erwärmt werden, daher ist für diese Methode keine Säulenheizung erforderlich
- Die Verwendung von Methanol in der mobilen Phase ist nicht erforderlich
- Kosten deutlich geringer als bei anderen Glyphosatsäulen
Produktmerkmale:
- Eine Partikelgröße; 7 μm
- Innendurchmesser der drei Säulen: 2.1 bis 4.6 mm
- Materialen von zwei Säulen: 316er Edelstahl und PEEK
- Analytische und Semiprep-/präparative Vorsäulen
Zu verwenden für die EPA-Methode Nr 547.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 4.1 mm |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Max. Druck | 5000 psi |
| Kompatibilität der mobilen Phase | 0 bis 100 % wässriger, organischer Modifikator |
| Partikelgröße | 7 μm |
| pH | 1 bis 13 |
| Stationäre Phase | Gehäuse PRP-X400 |
| Verpackungsmaterial | PSDVB/Sulfonsäure |
| Endverkappt/mit Endgruppen | No |
| Material | Edelstahl (316) |
| Mehr anzeigen |