Learn More
Hamilton™ PRP™-X400 HPLC Kationenaustauschsäulen
Artikelnummer. 11598014
Change view
Click to view available options
Material:
Edelstahl (316)
PEEK
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material
11598014 PEEK
10645841 Edelstahl (316)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11598014 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 79387
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Analyse von Glyphosat und seinen Metaboliten im Trinkwasser. Das PRP-X400 bietet einzigartige hydrophile Interaktionstrennungen.
Schnellere Trennung
  • Ermöglicht eine schnelle Trennung von Glyphosat und seinen Metaboliten
  • Zu verwenden bei Raumtemperatur
    • Muss nicht auf 65 °C erwärmt werden, daher ist für diese Methode keine Säulenheizung erforderlich
  • Kein Methanol erforderlich
    • Die Verwendung von Methanol in der mobilen Phase ist nicht erforderlich
  • Geringere Kosten
    • Kosten deutlich geringer als bei anderen Glyphosatsäulen
    Produktmerkmale:
    • Eine Partikelgröße; 7 μm
    • Innendurchmesser der drei Säulen: 2.1 bis 4.6 mm
    • Materialen von zwei Säulen: 316er Edelstahl und PEEK
    • Analytische und Semiprep-/präparative Vorsäulen
    Zu verwenden für die EPA-Methode Nr 547.
    Spezifikation
    Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
    Länge (metrisch) 250 mm
    Max. Druck 5000 psi
    Kompatibilität der mobilen Phase 0 bis 100 % wässriger, organischer Modifikator
    Partikelgröße 7 μm
    pH 1 bis 13
    Stationäre Phase Gehäuse PRP-X400
    Verpackungsmaterial PSDVB/Sulfonsäure
    Endverkappt/mit Endgruppen No
    Material PEEK
    Typ Säule