Learn More
Hamilton™ RCX-10 Cart. PEEK (5/pk)
Schützen Sie Ihre analytische HPLC-Säule. Sie entfernen Partikel-Kontaminanten sowie stark adsorbierende Verbindungen aus Proben und verlängert so die Lebensdauer der analytischen Säule
Marke:  Hamilton™ 79379
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11583394
  • 493.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Vorsäulen sind modular aufgebaut, und der Austausch der Kassetten ist einfach und werkzeuglos
  • Kassettenhalter für Vorsäulen sind aus Edelstahl und PEEK-Materialien erhältlich
  • Beide Designs sind optimiert, um das Totvolumen zu reduzieren und eine zusätzliche Säulenbandverbreiterung zu verhindern
  • Die Halter für die Kassetten sind unbegrenzt wiederverwendbar
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 13
8 mm
3 mm
12 bis 20 μm
5000 psi
Titan