Learn More
Hamilton™ Ersatznadeln für Agilent 7673, 7683, 7693 und 6850 ALS GC Spritzen
Kann mit abnehmbaren Spritzen (RN) verwendet werden, die 100 μl und kleiner sind. Diese Nadeln werden für die Verwendung mit Agilent Geräten 7673 – 7683, 6850, 7670, 7671 und 7672 ALS-Modellen hergestellt. Kundenspezifische Längen und Punktformate sind erhältlich.
Marke: Hamilton™ 7786-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Die Nadeln sind in den Größen 23s, 26s und 23s-26s erhältlich.
Sechs Nadeln pro Packung.
Spezifikation
Agilent Geräte 7673–7683, 6850, 7670, 7671 und 7672 ALS-Modelle | |
Ersatznadel | |
Ja | |
26 s G |