Learn More
Hamilton™ Ersatznadeln für Agilent 7673, 7683, 7693 und 6850 ALS GC Spritzen
Kann mit abnehmbaren Spritzen (RN) verwendet werden, die 100 μl und kleiner sind. Diese Nadeln werden für die Verwendung mit Agilent Geräten 7673 – 7683, 6850, 7670, 7671 und 7672 ALS-Modellen hergestellt. Kundenspezifische Längen und Punktformate sind erhältlich.
103.00 € - 107.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 1.69 Zoll |
Produkttyp | Ersatznadel |
Art der Kanülenspitze | Abnehmbares AS |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11547884
|
Hamilton™
7786-01 |
Agilent 7673–7683, 6850, 7670, 7671 und 7672 ALS | 23 s G |
107.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11552265
|
Hamilton™
7785-01 |
Agilent 7673, 7683, 7693A und 6850 Autosampler | 23s bis 26s G |
104.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11552235
|
Hamilton™
7786-02 |
Agilent 7673–7683, 6850, 7670, 7671 und 7672 ALS | 26 s G |
103.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Die Nadeln sind in den Größen 23s, 26s und 23s-26s erhältlich.
Sechs Nadeln pro Packung.
Spezifikation
Ja | |
1.69 Zoll | |
Ersatznadel | |
Abnehmbares AS |