Learn More
Hamilton™ Ersatznadeln für Valco VISF-1 Injektionsspritzen
Ersatznadeln für Valco VISF-1 Injektionsventilspritzen
Marke:  Hamilton™ 7787-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11557644
  • 64.00 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Erhältlich mit kleinem Ansatz und großem Ansatz. Nadeln mit kleinem Ansatz passen auf 2.5-100 οl Spritzen mit abnehmbarer Nadel. Nadeln mit großem Ansatz passen auf Spritzen mit abnehmbarer Nadel ab 250 οl und größer. Die Nadel hat spezifische Abmessungen für das Valco Ventil.
Sechs Nadeln pro Packung.
Spezifikation
Spezifikation
Ja
0.016 Zoll
0.41 mm
0.75 Zoll
Abnehmbares Quadrat/Stumpf
22 G
0.028 Zoll
0.72 mm
Spritzenersatznadel
Valco VISF-1 Injektionsventilspritzen