Learn More
Hamilton™ Ersatznadeln für Valco VISF-1 Injektionsspritzen
Ersatznadeln für Valco VISF-1 Injektionsventilspritzen
Marke: Hamilton™ 7787-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02400kg
Beschreibung
Erhältlich mit kleinem Ansatz und großem Ansatz. Nadeln mit kleinem Ansatz passen auf 2.5-100 οl Spritzen mit abnehmbarer Nadel. Nadeln mit großem Ansatz passen auf Spritzen mit abnehmbarer Nadel ab 250 οl und größer. Die Nadel hat spezifische Abmessungen für das Valco Ventil.
Sechs Nadeln pro Packung.
Spezifikation
Valco™ VISF1-Injektionsventilspritzen | |
Ja | |
0.15 mm |
Spritzenersatznadel | |
22 s G | |
0.72 mm |