Learn More
Hamilton™ Spritzenleitfaden für Microliter™ und Gastight™ Spritzen
Zur Verwendung mit MICROLITER Spritzen der Serien 700 und 7000 sowie für GASTIGHT Spritzen der Serie 1700
53.00 € - 62.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10130221
|
Hamilton™
14806 |
Microliter und Gasthight Spritzen sowie Spritzen der Serien 700 und 1700 |
62.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10606473
|
Hamilton™
14906 |
Microliter und Gastight Spritzen sowie Spritzen der Serien 7000 und 25 bis 500 μl |
53.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Zur Verwendung mit MICROLITER Spritzen der Serien 700 und 7000 sowie für GASTIGHT Spritzen der Serie 1700
Spritzenführungen verhindern das Verbiegen des Kolbens und der verstellbare Anschlag verhindert Beschädigungen des Kolbens.
Spezifikation
Spritzenführung |