Learn More
Hammond™ Trockenmittel
Click to view available options
Chemischer Name oder Material:
Indicating Drierite Desiccant
Non-Indicating Drierite Desiccant
Menge:
12 Packung
4 Packung
Beschreibung
- Die Trocknungskapazität des anzeigenden Trockenmittels beträgt 10 bis 14 % seines Gewichts für Wasser und Gase
- Die Trocknungskapazität des nicht-anzeigenden Trockenmittels beträgt 6 % seines Gewichts für Wasser und Gase
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Non-Indicating Drierite Desiccant |
Material | Calcium Sulfate |
Menge | 4 Packung |
Eignung | Verwendet in Exsikkatoren, Trocknungssäulen oder Trocknungsröhren |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Drierite
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: cobalt dichloride