Learn More
Bellingham Stanley™ Hand-Refraktometer
Hochwertige Geräte für den Einsatz in rauesten Umgebungen
Marke:  Bellingham Stanley™ 38-31
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12908564
  • 328.00 € / 1 Stück
Auf Lager, versandfertig: 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Stückzahl in Ihrer Bestellung kann nicht höher sein als der verfügbare Bestand. Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundendienst unter der Nummer +49 2304 932-890.
Beschreibung
Beschreibung
Digitale OPTi-Handrefraktometer sind äußerst zuverlässige Geräte in Premium-Qualität, die für den Einsatz in rauesten Umgebungen geeignet sind. Hergestellt unter Verwendung der neuesten Fertigungstechniken, einschließlich Spritzguss aus Edelstahl, um die einfach zu reinigende Prismenschale zu konstruieren, Ultraschallschweißen, um die Gehäuse zu verbinden, und eine gummierte Schaltermembran, um einen weiteren Schutz vor Feuchtigkeit und übermäßiger Abnutzung zu gewährleisten. Kann verwendet werden, um die gelösten Feststoffe oder Mischungsverhältnisse zahlreicher Produkte von Frischobst bis zu Industriechemikalien zu kontrollieren.
  • Modelle mit Einzel- und Doppelskala
  • Nullkalibrierung mit Wasser
  • Flache Prismenschale
  • Ergonomisches Design mit kleinem Handabdruck
Zur Analyse von Lebensmitteln, Getränken, Früchten und Chemikalien, findet auch Anwendung in der Automobilindustrie
Spezifikation
Spezifikation
1Each
General Purpose C1 Hand Held Refractometer
±0.2 to ±0.0003
1.33 to 1.42