Learn More
BTX™ Needles Array Electrode Handles for BTX™ AgilePulse™ in Vivo
Needle Array Handle for miniature needles designed to provide superior, highly-uniform electric fields in dermal or muscular tissue as part of the AgilePulse™ in vivo Gene Delivery Electroporation System. Specially designed for gene and vaccine delivery.
Marke: BTX™ 470000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Das Miniatur-Parallelnadelarray wird für eine schnelle und zuverlässige In-vivo-Elektroporation direkt in die Zielstelle eingeführt. Die erzeugten elektrischen Felder sind die engste Näherung paralleler Plattenelektroden, die etwa 80 % der Zielfläche mit 95 % des angewendeten elektrischen Feldes abdeckt.
Das Nadelarray benötigt einen Nadelarray-Griff, der das Elektrodenanschlusskabel enthält. Für verschiedene intradermale oder intramuskuläre Anwendungen sind verschiedene Nadellängen und Reihenabstände verfügbar. Nadelarrays können bei richtiger Pflege und Wartung bis zu 500 Impulse lang verwendet werden.
- Einheitliche, zuverlässige elektrische Felder
- Miniaturnadeln minimieren das Gewebetrauma
- Einweg und steril
- Konstruktion aus Kunststoff und Chirurgenstahl in medizinischer Qualität
- Sicherheitsbewusstes Design
- Mehrere Konfigurationen und Größen zur Auswahl
Spezifikation
Gen- und Impfstoffabgabe | |
Kunststoff | |
Nadelarray-Elektrodengriff | |
1 Ea. | |
Electrode Connector Cable |
Generatoren mit SN AP-4068-ID/AP-5030-IM und älter | |
BTX Electroporation | |
Nur Griff | |
Non-sterile | |
Square Wave |