Learn More
BTX™ Nur Platinelektrodenwand
Elektroden und Kammern für empfindliche und/oder schwierige Gewebetransfektion
Marke: BTX™ 450492
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Einfache Bedienung
- Kompatibel mit BTX™ Systemen wie Gemini X2 und ECM™ 2001+
Spezifikation
Ex-vivo-Elektroporation | |
Platinum | |
Electroporation accessory | |
Platinum Electrode Wand Only, 7 mm, positive | |
7 mm | |
10 μsec. to 100 msec. | |
Non-sterile | |
Square Wave |
BTX™ ECM™ 830, ECM™ 2001+, Gemini X2 und Legacy ECM™ 2001 Generatoren | |
BTX Electroporation | |
100 V | |
Nur Elektrodenwand (positiv) | |
1 to 99 (depending on voltage) | |
7 mm | |
Banana to Pin Tip |