Learn More
BRAND™ HandyStep™ Touch Elektronische Touch-Mehrfachdispenser mit werksseitigem DAkkS-Kalibrierzertifikat
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Im Standardmodus kann das Gerät mehrfach oder automatisch dispensieren, pipettieren und Favoriten speichern
- Erkennt automatisch BRAND™ PD-Tip™ II Präzisionsspitzen für Dispenser
- Langlebige Lithiumionenbatterie
- Automatischer Spitzenabwurf
- Mehrsprachig - Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch und Chinesisch
- Induktive Ladestation verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
| Kompatible Spitzen | Standardspitzen für Mehrfachdispenser |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit | PD-Tip™ II |
| Material | Polymer |
| Modell | HandyStep™ Touch™ |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Typ | Elektronischer Mehrfachdispenser |
| Volumen (metrisch) | 1 bis 50 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PD-Tips II |
| Enthält | Ladegerät |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion