Learn More
Hanna Instruments™ Adapter, 12 V auf 230 V, Europastecker
Marke: Hanna Instruments™ HI710006
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Bestellinformation
Spannungsbereich
Spezifikation
Netzadapter | |
Schwarz |