Learn More
Brady™ Ultimate Security Vorhängeschloss
Beschreibung
- Schäkel und Gehäuse bestehen aus gehärtetem, legiertem Stahl höchster Qualität
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ultimate Security Vorhängeschloss |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Gehärteter legierter Stahl |
| Beschreibung | Ultimate Security Vorhängeschloss |
| Durchmesser (metrisch) Bügel | 11 mm |
| Abmessungen (L x B) | 63,00 x 85,00 mm |
| Höhe (metrisch) | 85 mm |
| Höhe (metrisch) Bügel | 26,00 mm |
| Material (Shackle) | Gehärteter, legierter Stahl |
| Anzahl Stifte | 7 |
| Mehr anzeigen |