Learn More
Hach™ Testkit HA-4P, Härte (Calcium)
Das Hach™ Testkit für Härte (Gesamt udn Calcium) enthält alle erforderlichen Reagenzien und Geräte in einem robusten Tragekoffer für die Analyse vor Ort.
Marke: Hach™ 145700
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.40700kg
Beschreibung
Verwendet die Tropfenzähler-Titration, eine einfache und kostengünstige Methode zur Bestimmung von CaCO3.
Spezifikation
1 gpg (kleinstes Inkrement) | |
Härte, Gesamt und Kalzium – als CaCO3 | |
100 | |
1 bis 20 mg/l (gpg) | |
Härte-Testkit |
Modell HA-4 P | |
Enthält fünf Reagenzien, Flasche, Messröhrchen, Bedienungsanleitung und Tragetasche | |
1 Kit | |
Tropfenzähler-Titration/EDTA |