Learn More
Alfa Aesar™ Hastelloy C™ Gaze, 80 Mesh, gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.1 mm (0.004 Zoll)
Marke:  Alfa Aesar™ 046815.FL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15467315
  • 42.70 € / 1 Stück
Verfügbar ab
09-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Hastelloy C™ gauze
80 mesh woven from 0.1mm (0.004 in.) dia. wire
80 Mesh
75 x 75 mm
MFCD00801065
Drahtgewebe
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation