missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HAUS6 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16548191
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16548191 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16548191 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA592294

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: DEPPTQNQSD LLNKKVICKQ DLECLAFTKL SETSRMETFS PAVGNRIDVM GGSEEEFMKI LDHLEVSCNK PSTNKTMLWN SFQISSGISS KSFKDNDFGI LHETLPEEVG HLSFNSSSSS EANFKLEPNS PMHGGTLLED VVGGRQTTPE SDFNLQALRS RYEALKKSLS KKREESYLSN SQTPERHKPE LSPTPQNVQT DDTLNFLDTC DLHTEHIKPS LRTSIGERKR SLSPLIKFSP VEQRLRTTIA CSLGELPNLK EEDILNKSLD AKEPPSDLTR; Positive Samples: Mouse spleen, Mouse thymus; Cellular Location: Cytoplasm, centrosome, cytoskeleton, microtubule organizing center, spindle.

HAUS6 is 1 of 8 subunits of the 390-kDa human augmin complex, or HAUS complex. The augmin complex was first identified in Drosophila, and its name comes from the Latin verb augmentare, meaning to increase. The augmin complex is a microtubule-binding complex involved in microtubule generation within the mitotic spindle and is vital to mitotic spindle assembly (Goshima et al., 2008 ; Uehara et al., 2009 ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HAUS6
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 2.11 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen HAUS6
Gen-Zugriffsnummer Q7Z4H7
Gen-Alias 6230416J20Rik; 9830144E06; D4Ertd27e; Dgt6; dim gamma-tubulin homolog; FAM29A; family with sequence similarity 29, member A; HAUS augmin like complex subunit 6; HAUS augmin-like complex subunit 6; HAUS augmin-like complex, subunit 6; Haus6; KIAA1574; likely ortholog of H. sapiens family with sequence similarity 29, member A (FAM29A); mKIAA1574
Gensymbole HAUS6
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein (or fragment).
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 230376, 54801
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.