Learn More
HBG1/2 Antibody (SR1114), Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200006490 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18660204 100 μg 100 Mikroliter
18606124 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18660204 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP321722100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
HBG1/2 Monoclonal antibody specifically detects HBG1/2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen HBG1/2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon SR1114
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias abnormal hemoglobin, A-gamma globin, gamma A hemoglobin, gamma globin, Gamma-1-globin, gamma-2-globin, gamma-globin chain, G-gamma globin Paulinia, Hb F Agamma, hb F Ggamma, HBGA, HBGR, HBG-T1, HBG-T2, Hemoglobin gamma-1 chain, hemoglobin gamma-2 chain, Hemoglobin gamma-A chain, hemoglobin gamma-G chain, hemoglobin subunit gamma-1, hemoglobin subunit gamma-2, hemoglobin, gamma A, hemoglobin, gamma G, hemoglobin, gamma, regulator of, HSGGL1, methemoglobin, PRO2979, TNCY
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human HBG1/2 (Uniprot #: P69891, P69892 )
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cardiovascular Biology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3047
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG