Learn More
HBP1 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18608308 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18608308 100 μg 100 Mikroliter
18605518 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18608308 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306527100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
HBP1 Polyclonal antibody specifically detects HBP1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen HBP1
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:5000-1:10000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias FLJ16340, High mobility group box transcription factor 1, HMG box transcription factor 1, HMG box-containing protein 1, HMG-box containing protein 1, HMG-box transcription factor 1, USMCC2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human HBP1 (Accession#: O60381-1; Pro208-Phe345)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cardiovascular Biology, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26959
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG