Learn More
HBQ1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00 € - 349.00 €
Spezifikation
Antigen | HBQ1 |
---|---|
Konzentration | 0.17 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896424
|
Proteintech
16706-1-AP-20UL |
20 μL |
129.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 22-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886424
|
Proteintech
16706-1-AP-150UL |
150 μL |
349.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 22-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Theta-globin mRNA is found in human fetal erythroid tissue but not in adult erythroid or other nonerythroid tissue. The theta-1 gene may be expressed very early in embryonic life, perhaps sometime before 5 weeks. Theta-1 is a member of the human alpha-globin gene cluster that involves five functional genes and two pseudogenes. The order of genes is: 5′ - zeta - pseudozeta - mu - pseudoalpha-2 -pseudoalpha-1 - alpha-2 - alpha-1 - theta-1 - 3′. Research supports a transcriptionally active role for the gene and a functional role for the peptide in specific cells, possibly those of early erythroid tissue.Spezifikation
HBQ1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P09105 | |
3049 | |
HBQ1 Fusion Protein Ag10105 | |
Primary | |
-20°C | |
HBQ1 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
HBQ1, Hemoglobin subunit theta 1, Hemoglobin theta 1 chain, hemoglobin, theta 1, Theta 1 globin | |
HBQ1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |