missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HBZ Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00 € - 399.00 €

Spezifikation

Antigen HBZ
Konzentration 0.17 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16887154
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
17284-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16877154
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
17284-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Zeta-globin is an alpha-like hemoglobin. The zeta-globin polypeptide is synthesized in the yolk sac of the early embryo, while alpha-globin is produced throughout fetal and adult like. The zeta-globin gene is a member of the human alpha-globin gene cluster that includes five functional genes and two pseudogenes. The order of genes is: 5′ - zeta - pseudozeta - mu - pseudoalpha-1 - alpha-2 -alpha-1 - theta1 - 3′. Zeta-globin (HBZ ) is an alpha-like hemoglobin. The zeta-globin polypeptide is synthesized in the yolk sac of the early embryo, while alpha-globin is produced throughout fetal and adult like. The zeta-globin gene is a member of the human alpha-globin gene cluster that involves 4 functional genes and 3 nonfunctional pseudogenes. The order of genes is: 5′-zeta -- pseudozeta -- pseudoalpha2 -- pseudoalpha1 -- alpha2 -- alph1 -- theta1-3′.
Spezifikation

Spezifikation

HBZ
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
P02008, P06467
15126, 287168, 3050
HBZ Fusion Protein Ag11061
Primary
-20°C
HBZ
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
HBAZ, HBZ, HBZ2, Hemoglobin subunit zeta, Hemoglobin zeta chain, hemoglobin, zeta, Zeta globin
Hbz
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen