missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human HCC-1/CCL14 ELISA Kit

Artikelnummer. 15474923
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15474923 96 Tests 1 Set
17195369 5 x 96 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 15474923 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EHCCL14

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

The Human HCC-1/CCL14 ELISA quantitates Hu HCC-1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu HCC-1. Principle of the method The Human HCC-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

Das Gen CCL14 ist eines von mehreren CC-Zytokin-Genen, die auf 17 q11.2 gruppiert sind. Die CC-Zytokine sind sezernierte Proteine, die durch zwei benachbarte Zysteine charakterisiert sind. Das durch dieses Gen codierte Zytokin induziert Veränderungen der intrazellulären Calciumkonzentration und führt zur Enzymfreisetzung in Monozyten. Dieses Gen exprimiert sowohl monocistronische als auch bicistronische Transkripte. Zu den bicistronischen Transkripten gehört das vorgeschaltete Zytokin-Gen CCL15. Darüber hinaus werden die bicistronischen Transkripte von CCL14 einem alternativen Spleißen unterzogen. Es ist nicht bekannt, ob das monocistronische Transkript auch einem alternativen Spleißen unterzogen wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Gehäuse Q16627
Assay-Bereich 6.14 bis 1500 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 7 pg/mL
Kalibrierbereich 7 bis 1500 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Weitere Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 6358
Gensymbol CC-1,CC-3,CKB1,HCC-1,HCC-1(1-74),HCC-1/HCC-3,HCC-3,MCIF,NCC-2,NCC2,SCYA14,SCYL2,SY14
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Entzündungen
Probenvolumen Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym CC-1, CC-3, CKB1, HCC-1, HCC-1(1-74), HCC-1/HCC-3, HCC-3, MCIF, NCC-2, NCC2, SCYA14, SCYL2, SY14
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.