Learn More
behr Labor-Technik™ HCL-Absorbierer
Treiben Sie Chlorid bei der Bestimmung des CSB von Meerwasser aus. behr Labor-Technik™ HCL Absorber eignen sich ideal für CSB-Tests mit mehr als 300 mg im CSB-Bereich von 5 bis 50 mg
Marke: behr Labor-Technik™ B00217890
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Zum Austreiben von Chlor mit Chlorgehalt über 1000 mg und CSB im Bereich über 50 mg
- Ohne Stopfen
Spezifikation
HCL-Absorbierer | |
Bestimmung des CSB von Meerwasser | |
HCL-Absorbierer |