missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HDAC1 Monoclonal Antibody (E22), Invitrogen™

Artikelnummer. p-7240801
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17644236 20 μL 20 Mikroliter
17634236 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17644236 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA543780

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Histone acetylation and deacetylation, catalyzed by multisubunit complexes, play a key role in the regulation of eukaryotic gene expression. HDAC1 belongs to the histone deacetylase/acuc/apha family and is a component of the histone deacetylase complex. It also interacts with retinoblastoma tumor-suppressor protein and this complex is a key element in the control of cell proliferation and differentiation. Together with metastasis-associated protein-2, HDAC1 deacetylates p53 and modulates its effect on cell growth and apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HDAC1
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon E22
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
Gen HDAC1
Gen-Zugriffsnummer O09106, Q13547, Q32PJ8, Q4QQW4
Gen-Alias DKFZp686H12203; GON-10; HD1; Hdac1; Hdac1-ps; Histone deacetylase 1; histone deacetylase 1-like protein; MommeD5; reduced potassium dependency, yeast homolog-like 1; RP4-811H24.2; RPD3; RPD3L1
Gensymbole HDAC1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Met1-Ala482 (Accession Q13547), with N-terminal His Tag.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 297893, 3065, 404126, 433759
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Bovine
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.