Learn More
HDAC7 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 26207-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884725
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 03-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Protein kinase D2 (PKD2) is a novel human serine threonine protein kinase gene. It exhibits the strongest homology to the serine threonine protein kinases PKD/PKCmu and PKCnu, particularly in the duplex zinc finger-like cysteine-rich motif, in the pleckstrin homology domain and in the protein kinase domain. In contrast, it shows only a low degree of sequence similarity to other members of the PKC family.
Spezifikation
Spezifikation
HDAC7
Polyclonal
Unconjugated
HDAC7
HD7, HD7A, HDAC7, HDAC7A, histone deacetylase 7, Histone deacetylase 7A
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
51564
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8WUI4
HDAC7
HDAC7 Fusion Protein Ag24396