Learn More
Semadeni™ Spritzflaschen aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
Catalog Number 11747202
Click to view available options
Kapazität: 6 L; Höhe: 250 mm; Enthält: Schwarze dichte Kappe und Kunststofftragegriff
Kann verwendet werden mit: Für den Transport gefährlicher Güter; Farbe: Naturfarben
  • In verschiedenen Längen erhältlich
  • Quadratisch
  • Mit Kunststofftragegriff und Verschluss
Kapazität (angloamerikanisch) 1,5 gal.
Produkttyp Flasche
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung
Kapazität (metrisch) 6 l
Material HDPE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Transport von Gefahrgut
Höhe (metrisch) 250 mm
Enthält Schwarze dichte Kappe und Kunststofftragegriff
Anzahl pro Packung 1 Packung
Form Quadratisch
Farbe Naturfarben