Learn More
Brand™ Rechteckige HDPE-Weithalsflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
2500 ml
4000 ml
Gewindegröße (metrisch):
GL 32
GL 45
GL 54
GL 54
GL 80
Abmessungen (L x B x H):
45 x 45 x 101 mm
60 x 60 x 127mm
75 x 75 x 161 mm
85 x 85 x 210 mm
111 x 111 x 209 mm
122 x 122 x 258 mm
142 x 142 x 294 mm
Beschreibung
- Hergestellt aus lichtdurchlässigem HDPE.
- Manipulationssicherer Verschluss aus Polypropylen mit Versiegelungskonus mit Haltering.
- Platzsparend auf kleinen Theken, Tischen oder Schränken durch rechteckige Form.
- Ideal als Aufbewahrungsbehälter geeignet.
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlusstyp | Schraubkappe mit Dichtungskonus |
Höhe (metrisch) | 210 mm |
Produkttyp | Quadratische Flasche |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Abmessungen (L x B x H) | 85 x 85 x 210 mm |
Enthält | Abnehmbarer Rückhaltering |
Material | HDPE |
Länge (metrisch) | 85 mm |