missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dueperthal™ PE-Kanister 10 l, nach TRbF 60 zum Sammeln u. Transportieren brennbarer Gefahrstoffe

Marke:  Dueperthal™ 5.09.010

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.75600kg

Artikelnummer. 10521913

  • 34.15 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Kanister
HDPE
264 mm
Schwarz
198 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote