Learn More
Kartell™ Behälter aus HDPE mit Schraubverschluss
Catalog Number p-8013567
Click to view available options
Fassungsvermögen:
5 ml
10 ml
Gehäuse 30mL
90 ml
180 ml
Entwickelt, um die Entnahme kleiner Probenqualitäten zu ermöglichen, ohne die inneren Behälterschultern zu berühren. Kartell™ HDPE-Behälter mit Schraubverschlüssen sind aufgrund ihrer hervorragenden chemischen Beständigkeit ideal für die Lagerung von Quecksilber.
  • Ideal für die Aufbewahrung von Quecksilber
  • Auslaufsicher
  • Robust
  • Dickwandig
  • Für Lebensmittel geeignet
Fassungsvermögen 10 ml
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 21 mm
Höhe (metrisch) 58,4 mm
Produkttyp Behälter mit Schraubverschluss
Kapazität (metrisch) 10 ml
Innendurchmesser (metrisch) 17.6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Aufbewahrung von Quecksilber, geeignet für Lebensmittel
Enthält Schraubverschluss
Material LDPE
Menge 10/Pckg.
Dicke (metrisch) 1.7 mm
Gewicht (metrisch) 13 g
Verschlussfarbe Weiß
Form Rund