Learn More
Buerkle™ HDPE-Einweg-Probennehmer
Mit diesem Probenehmer können Proben von hochflüssigen bis zu leicht viskosen Flüssigkeiten entnommen werden. Buerkle™ LiquiDispo™ Einweg-Probenehmer verfügen über einen ergonomischen Griff, der die Entnahme von Proben erleichtert. Wie mit einer Spritze können bis zu 200 ml entnommen werden.
172.00 € - 295.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Probenehmer |
---|---|
Material | HDPE |
Einwegprodukt | Ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für geringviskose Flüssigkeiten bis etwa 10.000 cP |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10013872
|
Buerkle™
5393-1120 |
100 mL | Unsteril |
172.00 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10475002
|
Buerkle™
5393-1131 |
190 mL | Steril |
295.00 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10656003
|
Buerkle™
5393-1121 |
100 mL | Steril |
226.00 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10339022
|
Buerkle™
5393-1130 |
190 mL | Unsteril |
238.00 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Keine Kreuzkontamination mit anderen Proben und keine komplizierte, zeitaufwändige und teure Reinigung
- HDPE
- Durchmesser 21 mm
- 20/Packung, einzeln verpackt
- Ergonomischer Griff
- Keine Dichtungen
- HDPE
- Hergestellt im Reinraum
- Auf Wunsch durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Durchm.: 21 mm
Spezifikation
Probenehmer | |
HDPE | |
Ja | |
Für geringviskose Flüssigkeiten bis etwa 10.000 cP |