Learn More
Kautex™ HDPE-Tropfflasche
33.24 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Durchmesser (metrisch):
24 mm
31.3 mm
40mm
Höhe (metrisch):
50 mm
64,5 mm
77 mm
Beschreibung
- Geeignet für Klebstoffe
- HDPE
- Naturfarben
- Rund
- Ohne Verschluss
- Geeignet für Klebstoffe
- HDPE
- Natürliche Farbe
- Rund
- Ohne Verschluss
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 40mm |
Höhe (metrisch) | 77 mm |
Produkttyp | Tropfflasche |
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Farbe | Naturfarben |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 12.7 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Klebstoffe geeignet |
Material | HDPE |