Learn More
Huenersdorf™ HDPE-Auffülleimer
Mit dem Huenersdorf™ HDPE-Füllbehälter aufräumen.Dies ist eine robuste Ergänzung und ein wichtiges Zubehör für Ihr Labor.
Marke:  Huenersdorf™ 920400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11702015
  • 38.11 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beständig gegen Säuren und Chemikalien
  • Lebensmittelecht
Spezifikation
Spezifikation
Füllbehälter
110 mL
187 x 65 x 34 mm
187 mm
HDPE
187 x 65 mm
34 mm
65 mm