Learn More
VITLAB™ HDPE-Trichter
Hergestellt aus HDPE. VITLAB™ Trichter aus HDPE eignen sich zum Abfüllen großer Flüssigkeitsmengen.
Marke: VITLAB™ 42294
78.43 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23277" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.46800kg
Beschreibung
- Transparent
- Mit Griff
Spezifikation
400 mm | |
HDPE | |
60 ° |
12500 ml | |
365 mm | |
Je 1 |