Learn More
SCAT Rundkanister
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 L
4 L
5 L
10 L
25 L
50 L
60 L
Verschlussgröße:
B53
B83
S65
Beschreibung
- Hergestellt aus robustem HDPE oder PP und daher beständig gegen alle Lösungsmittel, die häufig im Labor verwendet werden
- Erhältlich mit den gängigen Gewinden S65, S70/71 und B83
- Die Füllmengen reichen von nur 2 l bis 4 l, 10 l, 25 l, 50 l und 60 l für die Sammlung großer Lösungsmittelmengen
Mit vielen individuellen Merkmalen wie Tragegriffe, Griffe oder Messwaagen, die einen sicheren Umgang mit Gefahrstoffen
gewährleisten, sind SCAT Rundkanister eine perfekte Alternative oder Ergänzung zu herkömmlichen SCAT Kanistern, um die physikalische Trennung von Lösungsmitteln zu gewährleisten und das Mischen gefährlicher Flüssigkeiten zu verhindern.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 1 gal. |
Produkttyp | Kanister |
Verschlussgröße | B83 |
Beschreibung | Rundkanister 4 l, B83, PE-HD, Abmessungen (B x H x T): 155 x 338 x 155 mm |
Kapazität (metrisch) | 4 L |
Abmessungen (L x B x H) | 155 x 155 x 338 mm |
Material | HDPE |
Einwegprodukt | Nein |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Form | Rund |