Learn More
Gosselin™ Gosselin™ HDPE-Kanister, naturfarben
Click to view available options
Fassungsvermögen: 2.5 l; 220 l x 160 B x 105 H cm
Beschreibung
- Die Größe mit 2.5 l hat geformte Graduierungen, einen gebogenen Hals und eine rote, auslaufsichere Kappe mit einer undurchlässigen Dichtung
- 5Die Liter-Größe hat eine rote Sicherheitskappe ohne Dichtung
- Die 10 l-Größe hat eine auslaufsichere Kappe mit einer undurchlässigen Dichtung
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 0,7 gal |
Produkttyp | Kanister |
Zertifizierung/Konformität | EG N°1935/2004, ISO 11137 |
Verschlussfarbe | Rot |
Verschlussmaterial | LDPE |
Verschlusstyp | Schraubverschluss mit Wattepfropf |
Beschreibung | Steril durch Bestrahlung |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 26 mm |
Kapazität (metrisch) | 2.5 l |
Abmessungen (L x B) | 220 x 160 mm |