Learn More
Kautex™ Enghalsflasche aus HDPE, schwarz
Artikelnummer. 10441945
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
64 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10441945 500 ml -
15221609 1000 ml 64 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10441945 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000770096
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nutzen Sie die vielseitigen Kautex™ Schmalhalsflasche aus HDPE, schwarz, für die Verpackung von Artikeln, den Versand von Mustern sowie für Transport, Postversand und Lagerung.
  • Optimierter Griff für sichere und komfortable Handhabung.
  • Vertieftes Beschriftungsfeld mit den Größen 1000 und 2500 ml.
  • GL 45 Hals, drei verschiedene Verschlussarten erhältlich
  • auslaufsicher
  • UN-Zulassung für Flüssigkeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Schwarz
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28,7
Material HDPE
Anzahl pro Karton 120/Karton
Anzahl pro Packung Je 1
Verpackung Flasche
Menge Je 1
Zertifizierung/Konformität UN 3H1/X1.9/250
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 176,5 mm
Produkttyp Vorratsflasche
Verschlussgröße 45 mm