Learn More
Buerkle™ Eckige, enghalsige Flasche
.67 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
50 mL
100 mL
Beschreibung
ulliTransparent, bruchsicher, aus HDPE/liliSpezieller Beschriftungsbereich für Etiketten oder manuelle Beschriftung/liliAuslaufsicher/li/ul
Spezifikation
Höhe (metrisch) | 51 mm |
Kapazität (metrisch) | 20 mL |
Farbe | Transparent |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 13 mm |
Material | HDPE |
Länge (metrisch) | 27 mm |
Menge | 1 |
Breite (metrisch) | 27 mm |
Gewindegröße (metrisch) | 18 mm |
Closure Included | Ja |