Learn More
Gosselin™ Gosselin™ runde 250 ml-HDPE-Flaschen, naturfarben
Catalog Number 11723064
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Zertifizierung/Konformität:
CE, EC N°1935/2004, ISO 11137
CE, EG N°1935/2004
CE, EG N°1935/2004, ISO 11137
EC N°1935/2004
Hergestellt aus HDPE. Gosselin™ runde 250 ml-Flaschen aus naturfarbenem HDPE sind mit einem einfachen oder doppelten Verschluss oder einer auslaufsicheren Kappe erhältlich.
  • Einmalgebrauch, HDPE, runde und quadratische Flaschen von 50 bis 2,500 ml
  • Lieferbar mit drei verschiedenen Kappen: Einfacher Verschluss: roter Schraubverschluss mit tiefem Gewinde Doppelter Verschluss: Polyethylendichtung und roter Schraubverschluss Auslaufsicherer Schraubverschluss, rot, mit Tresylendichtung (nur für die Größen 100 bis 1,000 ml)
  • Die Flaschen werden mit aufgesetztem Schraubverschluss und in einer Kiste geliefert
  • Lieferbar in aseptischer oder strahlensterilisierter Variante mit abziehbarem Sterilitätszertifikat
  • Die 2,500 ml-Flaschen haben weiße Verschlüsse
  • Nur zur Verwendung in der Forschung, außer wenn anderweitig angegeben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Doppelschraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 37 mm
Höhe (metrisch) 125 mm
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Naturfarben
Material HDPE
Länge (metrisch) 60 mm
Menge 145/Packung
Sterilität Nicht steril
Breite (metrisch) 60 mm
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität CE, EG N°1935/2004
Closure Included Ja
Form Rund