Learn More
Kautex™ Schmalhalsflasche aus HDPE 308/310
Artikelnummer. 10339790
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.5 l
1 l
2.5 l
Farbe:
Naturfarben
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
120 Stück
26 Stück
64 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe unitSize
10339790 2.5 l Naturfarben 1 Stück
10346211 0.5 l Naturfarben 1 Stück
10559912 0.5 l Naturfarben 120 Stück
15500981 1 l Naturfarben 64 Stück
10028081 2.5 l Schwarz 26 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10339790 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000084153
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Verwenden Sie diese™ Kautex HDPE 308/310 Flasche mit schmalem Hals zum Verpacken, Versenden von Mustern, für den Postversand und zur Lagerung. Geeignet zum Abfüllen und Transportieren von gefährlichen Flüssigkeiten, verfügt es über ein vertieftes Etikettierfeld mit den Größen 1000 und 2500 ml und ist UN-zugelassen für Flüssigkeiten.
  • Optimierter Griff für sichere und komfortable Handhabung.
  • Vertieftes Beschriftungsfeld mit den Größen 1000 und 2500 ml.
  • GL 45 Hals, drei verschiedene Verschlussarten erhältlich
  • auslaufsicher
  • UN-Zulassung für Flüssigkeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2.5 l
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28.7 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackung, Musterversand, Postversand, Lagerung
Material HDPE
Halsausführung Eng
Zertifizierung/Konformität UN 3H1/X1.9/250
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 282 mm
Produkttyp Quadratische Flasche mit schmaler Öffnung
Durchmesser (metrisch) 127 mm