Learn More
Kautex™ Schmalhalsflasche aus HDPE 308/310
Beschreibung
- Optimierter Griff für sichere und komfortable Handhabung.
- Vertieftes Beschriftungsfeld mit den Größen 1000 und 2500 ml.
- GL 45 Hals, drei verschiedene Verschlussarten erhältlich
- auslaufsicher
- UN-Zulassung für Flüssigkeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 0.5 l |
| Farbe | Naturfarben |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 28.7 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpackung, Musterversand, Postversand, Lagerung |
| Material | HDPE |
| Halsausführung | Eng |
| Zertifizierung/Konformität | UN 1H1/X1.9/250 |
| Öffnung | Eng |
| Höhe (metrisch) | 176,5 mm |
| Produkttyp | Enghalsflasche |
| Mehr anzeigen |