Learn More
Kautex™ HDPE-Enghalsflasche, rechteckig, naturfarben
Beschreibung
- Hohe Stabilität, gerippte Seiten für sicheren Halt
- Rechteckig, natürliche Farbe
- Kappen sind nicht im Lieferumfang enthalten; werden separat verkauft.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 0,1 L |
| Farbe | Naturfarben |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 12,9mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung, Verpackung, Dispensieren, Versand |
| Material | HDPE |
| Halsausführung | Eng |
| Closure Included | NEIN |
| Öffnung | Eng |
| Form | Quadratisch |
| Höhe (metrisch) | 110,5 mm |
| Mehr anzeigen |